Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for HIGHConic III Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5/2.0 mL
12 mL
16 mL
3.5 mL
38 mL
5 mL
6.5 mL
8 x 15 mL
Max. Tube Diameter:
11 mm
12 mm
13.5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25.5 mm
Max. Tube Length:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
Descrizione
Accommodate conical tubes in the 50mL buckets for use with the Thermo Scientific HIGHConic III fixed angle rotor.
- Adapters to run various tubes in HIGHConic III rotor
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor Adapter |
| Tipo di provetta | Round Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità | 12 mL |
| Max. Tube Diameter | 16 mm |
| Max. Tube Length | 96 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HIGHConic III rotor (75005709) |
| Descrizione | Adapters for 12 mL round bottom tubes used in HIGHConic III rotor |
| No. of Places | 1 |
| Dimensioni provetta | 12 mL |
| Vedi altri risultati |