Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for HIGHConic III Rotor
Assorted adapters to be used with the HIGHConic III rotor
Marca:  Thermo Scientific™ 75005807
Codice prodotto. 15753569
  • 170.85€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accommodate conical tubes in the 50mL buckets for use with the Thermo Scientific HIGHConic III fixed angle rotor.
  • Adapters to run various tubes in HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotor Adapter
Polypropylene
11 mm
HIGHConic III rotor (75005709)
2
2
Microtube
1.5/2.0 mL
40 mm
Adapters for 1.5/2.0 mL microtubes used in HIGHConic III rotor
1.5/2 mL