Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori oscillanti Thermo Scientific™ TX-150
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
100 mL Round Bottom Open-Top Tube
11mL IVF Tube
3/5 mL Blood Collection Tube
Microprovetta da 1.5/2 ml
Provetta conica o con bordo da 50 ml
Provetta da 25 ml universale a fondo piatto/con minigonna
Provetta per prelievo del sangue 5/7 ml
Provetta per urina da 13 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Assorted tube adapters
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor Adapter |
| Tipo di provetta | 100 mL Round Bottom Open-Top Tube |
| Capacità | 100 mL |
| Max. Tube Diameter | 45 mm |
| Max. Tube Length | 117 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Buckets |