Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori oscillanti Thermo Scientific™ TX-150
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
100 mL Round Bottom Open-Top Tube
11mL IVF Tube
3/5 mL Blood Collection Tube
Microprovetta da 1.5/2 ml
Provetta conica o con bordo da 50 ml
Provetta da 25 ml universale a fondo piatto/con minigonna
Provetta per prelievo del sangue 5/7 ml
Provetta per urina da 13 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Assorted tube adapters
Specifica
Specifica
| Tipo di provetta | Provetta per urina da 13 ml |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità | 4 per Adapter |
| Max. Tube Diameter | 17 mm |
| Max. Tube Length | 110 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cestelli conici da 50 ml per rotore TX-150 |
| No. of Places | 4 per adapter |