Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori oscillanti Thermo Scientific™ TX-150
Codice prodotto. p-4604423 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
100 mL Round Bottom Open-Top Tube
11mL IVF Tube
3/5 mL Blood Collection Tube
Microprovetta da 1.5/2 ml
Provetta conica o con bordo da 50 ml
Provetta da 25 ml universale a fondo piatto/con minigonna
Provetta per prelievo del sangue 5/7 ml
Provetta per urina da 13 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 15145263
Marca: Thermo Scientific™ 75005744
Adattatori assortiti per provette
Assorted tube adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta Provetta da 25 ml universale a fondo piatto/con minigonna
Capacità 25 mL
Max. Tube Diameter 25mm
Max. Tube Length 120mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cestelli conici da 50 ml per rotore TX-150