Learn More
Epredia™ Adcell™ PTFE Diagnostic Slides
Codice prodotto. 17342650 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
3
12
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17342650
Marca: Epredia™ X5XER202WAD1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • PTFE Construction
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale PTFE
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo ADCELL
Conteggio pozzetti 12
Colore White
Diametro (sistema metrico) 5 mm Well
Quantità 100/Pk.