Learn More
Cytiva ADCF-MAb Media
Increase process yields for the manufacture of monoclonal antibodies (MAbs) with HyClone™ ADCF-MAb Media, a protein-free media containing no animal-derived components.
42.80€ - 412.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Descrizione | with L-Glutamine |
Forma | Liquid |
Product Type | ADCF-mAb Liquid Medium |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10788134
|
Cytiva
SH30349.01 |
with L-Glutamine | 500 mL bottle |
42.80€
500mL |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10094723
|
Cytiva
SH30349.LS |
with L-Glutamine | Six 1000 mL bottles |
412.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10397042
|
Cytiva
SH30349.02 |
with L-Glutamine | 1000 mL bottle |
71.30€
1000mL |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- ADCF
- Metabolically designed for high cell yield and monoclonal antibody production
- Allows for direct or sequential adaptation
- Component traceability
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
- Contains L-glutamine and Poloxamer 188
- Formulations without L-glutamine support the GS gene expression system
Specifica
cGMP | |
with L-Glutamine | |
ADCF-mAb Liquid Medium | |
Glutamine, Poloxamer 188, HEPES, Sodium Bicarbonate |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
0.2 μm Sterile-filtered | |
No Protein, No Phenol Red |