Learn More
Memmert™ Additional Stainless Steel Grid for SN160plus, Reinforced Chamber Option
Additional grid features a sturdy stainless steel construction.
Marca: Memmert™ SN160plusE29767
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Reinforced
- Stainless Steel
- Electropoloished
- Max. loading 60 kg
Specifica
SN160plus Sterilizer | |
Reinforced Grid | |
Stainless Steel |