Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosine 5'-diphosphate, disodium salt hydrate, 98%
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate |
Absorbance | 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260) |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | (5% w/v in water) Clear colorless |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Adenosine-5'-diphosphate, disodium salt hydrate