Learn More
ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11480232
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
Identificatori chimici
CAS 58-64-0
Formula molecolare C10H15N5O10P2
Molecular Weight (g/mol) 427.203
Numero MDL MFCD00066473
InChI Key XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Sinonimo adenosine 5'-diphosphate, adenosine diphosphate, adp, adenosine-5'-diphosphate, adenosine pyrophosphate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate, adenosine-diphosphate, adenosine 5'-pyrophosphate, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid
PubChem CID 6022
ChEBI CHEBI:16761
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphono hydrogen phosphate
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine-5'-Diphosphate, Free acid
Colore White
Intervallo percentuale saggio >96%
Quantità 0.1 g
Peso formulazione 427.2
Forma fisica Solid