Learn More
Cole-Parmer™ Nastro adesivo con indicatore per autoclave
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 m x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Crepe tape peels from surfaces easily and leaves no residue.
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 12 m x 25 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 121 °C |
| Features | Il nastro crespo mostra una striscia diagonale di colore scuro dopo l'autoclavaggio a 250°F (121°C) per 15 min. |
| Indicatore di sterilizzazione | Sì |
| Tempo di sterilizzazione | 15 min |