Learn More
Soluzione tampone pH 10.00, con codice colore blu
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
pH:
4
7
10
Dimensione della confezione:
500mL
Pezzo
Descrizione
- Colored pH Buffer Solutions
- High Resolution
- Tested at 20°C or 25°C
- Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST traceable
- Presented in various pack sizes
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0°C |
| Colore | Yellow |
| pH | 7 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 ml |