Learn More
Soluzione tampone pH 10.00, con codice colore blu
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-8000002 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
pH:
4
7
10
Dimensione della confezione:
500mL
Pezzo
Codice prodotto. 11778465
Marca: Reagecon 110000C
Edge
Soluzioni tampone pH codificate a colori per un semplice utilizzo. I tamponi pH ad alta risoluzione Reagecon™ codificati a colori sono testati a 20°C o a 25°C. Sono certificati e tracciabili in conformità agli standard NIST.
  • Colored pH Buffer Solutions
  • High Resolution
  • Tested at 20°C or 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specifica
Punto di fusione 0 °C
Colore Blu
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 500 ml
Odore Caratteristica
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid, DisodiumSalt