Learn More
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Adhesive Cleanroom Mats
Per ridurre la contaminazione in aree ad alta frequentazione. I tappetini adesivi per camera sterile ITW Chemische CleanStep™ sono realizzati con 30 o 60 strati. Ciascun foglio rimovibile presenta un rivestimento adesivo uniforme concepito per intrappolare le particelle ed evitarne il trasferimento.
205.68€ - 214.00€
Specifica
Dimensioni (L x P) | 18 x 46 in. (46 x 117 cm) |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11555325
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682B |
Blue | 60 layer |
214.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11565325
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682G |
Gray | 60 layer |
214.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11585315
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184682W |
Bianco | 60 strati |
214.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11595315
|
ITW Chemische Produkte™
AMA184681G |
Gray | 30 layer |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Progettati per catturare le particelle lasciate dal passaggio di uomini o carrelli prima di entrare in camere sterili o ambienti controllati
- Offrono una soluzione portatile per il controllo della contaminazione
- Possono essere usati con o senza telai (venduti separatamente)
- Contengono conservanti antimicrobici che impediscono la crescita dei microbi
- Rivestimento adesivo uniforme su ciascuno strato dei tappetini da 30 e 60 strati
- Applicazioni possibili comprendono punti di ingresso in camere sterili e ambienti critici, spogliatoi o anticamere nell'ambito della produzione di semiconduttori, biotecnologie, dispositivi medici, farmaceutica oltre che nel settore aerospaziale e dell'automazione
Specifica
18 x 46 in. (46 x 117 cm) | |
Polyethylene |