Learn More
Texwipe Adhesive Floor Mats
Adhesive-coated Floor Mats capture dirt and dust so you don't track it into the cleanroom.
Marca:  Texwipe 09411-24
191.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11759869
  • 217.00€ / pezzi 240
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Adhesive-coated polyethylene surfaces remove dirt from shoes and cart wheels.
  • When the top layer is dirty, simply peel off to expose a fresh surface.
  • Clear on White.
  • 60-layer mats.
Specifica
Specifica
4/Cs.
18 in.
Polyethylene
36 in.
White
46 cm
Adhesive Floor Mat
91 cm