Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1365, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Adipophilin / Perilipin-2 |
---|---|
Clone | ADFP/1365 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15999817
|
EnquireBio
123-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15909827
|
EnquireBio
123-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Adipophilin / Perilipin-2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
123 | |
Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
48kDa |
ADFP/1365 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016869748 | |
PLIN2 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum. |