missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Advanced TC treated 6-well Cell Culture Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca: Greiner Bio-One 657960
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Improved cell adherence
- Consistent cell attachment
- Homogenous cell growth
- In-vivo like morphology
- Increased cell yield
- Permits usage of serum-reduced or serum free media

Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Piatto | |
Clear | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Microplate | |
6 | |
Lid | |
1 | |
128 x 85 x 19 mm | |
85.48 mm |
Closure Included | |
Not Autoclavable | |
5 mL (Well) | |
9.6 sq. cm | |
Rectangular | |
Tissue Culture | |
2 to 5 mL | |
Yes | |
100 | |
Yes | |
127.76 mm | |
19 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto