Learn More
Cole-Parmer™ Filtro in fibra di vetro borosilicato Advantec GC50
Use as pre-filters to extend membrane life, for water/air pollution analysis or liquid clarification. Advantec™ GC50 Borosilicate Glass Fiber Filters are ideal for analytical or gravimetric studies.
Marca:  Cole-Parmer™ 06656-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Codice prodotto. 12726298
  • 157.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Borosilicate glass filters create a biologically inert filter matrix that is resistant to both chemicals and pH extremes. Filters without binder withstand up to 500°C. Filters with binder withstand up to 120°C. Grades GC90, GS25 and DP70 with binder offer higher wet strength and lower fiber release.
Specifica
Specifica
Fiala in vetro borosilicato
0.5 μm
Confezione da 100
75 mm
Vetro borosilicato
Per l'analisi dell'inquinamento di acqua/aria o per la chiarificazione di liquidi
Filtro