Learn More
OHAUS™ Bilance analitiche Adventurer
Codice prodotto. 15305043 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
320 g
Modello:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Calibrazione:
Esterna
Internal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15305043
Marca: OHAUS™ 30122657
Assicura risultati di pesatura, stabilità e tempo di funzionamento ottimali. Le bilance analitiche Adventurer Ohaus™ incorporano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
Possibilità di combinare opzioni creative e funzionalità di pesatura semplici ed efficaci. Con touchscreen a colori, funzionalità conformi a GLP/GMP, due porte USB e un paravento, Adventurer è la bilancia più completa della sua classe. Due porte USB con funzioni di tracciamento GLP/GMP consentono di svolgere comodamente tutte le attività di monitoraggio e registrazione dei dati. Il paravento occupa poco spazio e migliora l'accessibilità. Il paravento superiore in due pezzi dispone di sportelli che si aprono completamente su entrambi i lati per lasciare il massimo spazio per il posizionamento dei campioni, riducendo al contempo le dimensioni sul lato posteriore della bilancia anche quando è aperto. Fra le altre funzioni vi sono: Interfaccia RS232, gancio per pesata da sotto integrato, copertura completa dell'alloggiamento in uso, coperchio, piatto in acciaio inox rimovibile, staffa di sicurezza, spia di livello frontale, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico del software, impostazioni ambientali selezionabili dall'utente, indicatore acustico, impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, offuscamento automatico, calibrazione touchscreen, tara automatica e nove diverse opzioni selezionabili di lingua selezionabili dall'utente.
  • Possibilità di scegliere da una selezione di modelli Adventurer con un'ampia gamma di capacità operative e leggibilità
  • Il tempo di stabilizzazione rapido migliora la produttività e fornisce risultati di pesata affidabili per le attività di pesatura di routine
  • Alcuni modelli sono dotati del sistema di calibrazione interno giornaliero AutoCal; su ogni modello è disponibile anche l'opzione di calibrazione operatore esterno (tradizionale)
  • Funzionamento e accesso a nove modalità di applicazione e ad altre funzionalità tramite touchscreen a colori utilizzabile con i guanti
  • Le modalità applicative includono: Pesatura, conteggio parti, pesatura percentuale, pesatura dinamica, selezione ponderale, memoria display, totalizzazione e formulazione
  • La funzione di clonazione dell'applicazione consente di configurare più bilance Adventurer
  • Sei tasti meccanici forniscono inoltre feedback tattile e consentono all'operatore di eseguire operazioni ripetitive come tara, azzeramento, calibrazione e stampa
  • Due porte USB: la porta anteriore facilmente accessibile facilita i carichi di dati, ad esempio, su una unità flash; la porta posteriore può essere collegata a un PC
  • Una funzione di orologio in tempo reale garantisce la precisione dell'ora anche in caso di interruzione dell'alimentazione
  • La funzionalità dati GLP consente di registrare nome del campione, nomi dei progetti e ID della bilancia per soddisfare i requisiti di tracciabilità e conformità
  • Gli sportelli salva-spazio del paravento sono composti da due pannelli di vetro che consentono di ridurre l'ingombro del piano di appoggio quando gli sportelli sono aperti
  • L'ampio ingresso della porta garantisce l'accesso senza ostacoli e consente l'uso di recipienti di pesata più grandi riducendo così il rischio di fuoriuscite
  • Gli interni di facile pulizia garantiscono una superficie di lavoro sicura riducendo al minimo la contaminazione
  • Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui la stampante a impatto SF40A, i cavi RS232, il dispositivo di sicurezza di blocco portatile e il kit per la determinazione della densità
Certifications
CE, cCSAus
Warranty
Due anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Esterna
Certificazione/Conformità Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Tipo di collegamento RS232, USB Host, USB Device
Descrizione Analytical Balance AX124/E
Capacità 120 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.1 mg
Dimensioni display 109 mm
Intervallo di umidità 80% for temperatures up to 30°C
Include AC Adapter
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX)
Linearità ±0.0002 g
Materiale Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Tempo di misurazione 3 sec.
Peso campione min. 0.082 g
Modello AX124/E
Ripetibilità 0.1 mg
Deriva sensibilità 2 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione 3 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Carico del test 100 g, OIML E2 or ASTM CL 1
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 years
Modalità di pesatura Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing
Dimensioni (L x P x A) 354 x 230 x 340 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.93 in.
Lunghezza (sistema metrico) 354 mm
Larghezza (sistema imperiale) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.4 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 9.1 in.
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Altezza (sistema metrico) camera 230 mm
Profondità (sistema imperiale) 13.9 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 7.3 in.
Profondità (sistema metrico) 354 mm
Profondità (sistema metrico) camera 186 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm
Peso (sistema imperiale) 11.9 lb.
Peso (sistema metrico) 5.4 kg
Peso (sistema metrico) di spedizione 8 kg
Requisiti elettrici AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Amperaggio AC Adapter Input: 0.3A, AC Adapter Output: 0.84A
Frequenza AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade No