Learn More
OHAUS™ Bilance analitiche Adventurer
Assicura risultati di pesatura, stabilità e tempo di funzionamento ottimali. Le bilance analitiche Adventurer Ohaus™ incorporano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
Marca:  OHAUS™ 30100620
3036.59 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24305" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15315043
  • 3240.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
  • Ohaus Adventurer balances
Titolo del prodotto
OHAUS™ Bilance analitiche Adventurer > Model: AX124M, Capacity: 120 g, Readbility: 0.1 mg, Calibration: Internal