Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione Adventurer
Codice prodotto. 15335053 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
420 g
520 g
520 g
620 g
820 g
1500 g
2200 g
4200 g
5.2 kg
6200 g
8200 g
12 kg
Leggibilità:
0.001 g
1 mg
0.01 g
0.1 g
Modello:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibrazione:
AutoCal™ - Automatica
External
Internal
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 15335053
Marca: OHAUS™ 30122614
Il giusto equilibrio tra inventiva e funzioni di pesatura e operative semplificate. Le bilance di precisione Adventurer Ohaus™ integrano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
Ohaus Adventurer incorpora tutte le applicazioni necessarie per le attività di misura e pesatura di routine, combinando opzioni creative e funzionalità di pesatura semplici ed efficaci. Con touchscreen a colori, funzionalità conformi a GLP/GMP, due porte USB e un paravento, Adventurer è la bilancia più completa della sua classe. Stabilità, precisione e un tempo di funzionamento rapido garantiscono risultati ottimali. Inoltre, un touchscreen a colori chiaramente visibile fornisce accesso rapido a tutte le applicazioni di Adventurer. Due porte USB con funzioni di tracciamento GLP/GMP consentono di svolgere comodamente tutte le attività di monitoraggio e registrazione dei dati. Il paravento occupa poco spazio e migliora l'accessibilità. Il paravento superiore in due pezzi dispone di sportelli che si aprono completamente su entrambi i lati per lasciare il massimo spazio per il posizionamento dei campioni, riducendo al contempo le dimensioni sul lato posteriore della bilancia anche quando è aperto. Fra le altre funzioni vi sono: Interfaccia RS232, gancio per pesata da sotto integrato, copertura completa dell'alloggiamento in uso, coperchio, piatto in acciaio inox rimovibile, staffa di sicurezza, spia di livello frontale, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico del software, impostazioni ambientali selezionabili dall'utente, indicatore acustico, impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, offuscamento automatico, calibrazione touchscreen, tara automatica e nove diverse opzioni selezionabili di lingua selezionabili dall'utente.
  • Possibilità di scegliere da una selezione di modelli Adventurer con un'ampia gamma di capacità operative e leggibilità
  • Il tempo di stabilizzazione rapido migliora la produttività e fornisce risultati di pesata affidabili per le attività di pesatura di routine
  • Alcuni modelli sono dotati del sistema di calibrazione interno giornaliero AutoCal; su ogni modello è disponibile anche l'opzione di calibrazione operatore esterno (tradizionale)
  • Funzionamento e accesso a nove modalità di applicazione e ad altre funzionalità tramite touchscreen a colori utilizzabile con i guanti
  • Le modalità applicative includono: Pesatura, conteggio parti, pesatura percentuale, pesatura dinamica, selezione ponderale, memoria display, totalizzazione e formulazione
  • La funzione di clonazione dell'applicazione consente di configurare più bilance Adventurer
  • Sei tasti meccanici forniscono inoltre feedback tattile e consentono all'operatore di eseguire operazioni ripetitive come tara, azzeramento, calibrazione e stampa
  • Due porte USB: la porta anteriore facilmente accessibile facilita i carichi di dati, ad esempio, su una unità flash; la porta posteriore può essere collegata a un PC
  • Una funzione di orologio in tempo reale garantisce la precisione dell'ora anche in caso di interruzione dell'alimentazione
  • La funzionalità dati GLP consente di registrare nome del campione, nomi dei progetti e ID della bilancia per soddisfare i requisiti di tracciabilità e conformità
  • Gli sportelli salva-spazio del paravento sono composti da due pannelli di vetro che consentono di ridurre l'ingombro del piano di appoggio quando gli sportelli sono aperti
  • L'ampio ingresso della porta garantisce l'accesso senza ostacoli e consente l'uso di recipienti di pesata più grandi riducendo così il rischio di fuoriuscite
  • Gli interni di facile pulizia garantiscono una superficie di lavoro sicura riducendo al minimo la contaminazione
  • Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui la stampante a impatto SF40A, i cavi RS232, il dispositivo di sicurezza di blocco portatile e il kit per la determinazione della densità
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità agli standard GLP/GMP
Tipo di collegamento RS232, USB Host, USB Device
Descrizione Precision Balance AX523
Capacità 520 g
Tipo di display LCD grafico Touch screen a colori WQVGA
Leggibilità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check
Include Adattatore CA, scheda di garanzia, CD software
Linearità ± 0.002 g
Materiale Base in metallo, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox
Tempo di misurazione 2 sec.
Peso campione min. 2 g
Modello AX523
Ripetibilità ±0.001 g
Deriva sensibilità 3 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione ≤2 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10 - 30 °C
Carico del test 500 g, Classe OIML F1 o ASTM 2
Tipo Bilancia di precisione
Warranty 2 years
Modalità di pesatura Pesatura, pesatura dinamica, memoria display, conteggio parti
Dimensioni (L x P x A) 354 x 230 x 340 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.93 in.
Lunghezza (sistema metrico) 354 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Altezza (sistema metrico) camera 230 mm
Profondità (sistema metrico) 354 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 5.1 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 130 mm
Peso (sistema imperiale) 13.2 lb.
Peso (sistema metrico) 5.8 kg
Requisiti elettrici Ingresso adattatore CA: Da 100 a 240 VCA, 0.3A, da 50 a 60Hz
Tensione 100/240 V
Amperaggio Ingresso adattatore CA: 0.3A, uscita adattatore CA: 0.84 A
Frequenza Ingresso adattatore CA: Da 50 a 60 Hz
Legal for Trade No
Calibrazione Internal