Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione Adventurer
Codice prodotto. 15521936 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
420 g
520 g
520 g
620 g
820 g
1500 g
2200 g
4200 g
5.2 kg
6200 g
8200 g
12 kg
Leggibilità:
0.001 g
1 mg
0.01 g
0.1 g
Modello:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibrazione:
AutoCal™ - Automatica
External
Internal
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 15521936
Marca: OHAUS™ 30206083
Il giusto equilibrio tra inventiva e funzioni di pesatura e operative semplificate. Le bilance di precisione Adventurer Ohaus™ integrano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
  • L'opzione AutoCalTM migliora la rapida stabilizzazione e il funzionamento affidabile, garantendo prestazioni di pesata coerenti e risultati ripetibili per le applicazioni di laboratorio standard.
  • Il touchscreen a colori con un ottimo angolo di visuale consente l'accesso a tutte le applicazioni di Adventurer, mentre le doppie porte USB con funzioni di tracciabilità GLP/GMP sono utili per il monitoraggio e la creazione di rapporti sui dati.
  • I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento suddiviso in due pannelli con apertura superiore e con sportelli completamente apribili che offrono un ampio spazio per la collocazione dei campioni, mentre i modelli da 0,01 g e 0,1 g presentano ampi piatti d
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), USB, Host USB
Descrizione Precision Balance AX2201
Capacità 2200 g
Tipo di display Schermo tattile VGA a colori, ad alta risoluzione
Leggibilità 0.1 g
Include AC Adapter
Linearità ±0.2 g
Materiale Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Tempo di misurazione 1.5 sec.
Peso campione min. 82 g
Modello AX2201
Ripetibilità 0.1 g
Deriva sensibilità 5 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Carico del test 2000 g, OIML F1 or ASTM CL 2
Warranty 2 years
Modalità di pesatura Grammo, Milligrammo, Carato, Oncia, Oncia Troy, Libbra, Pennyweight, Grano, Newton, Momme, Mesghal, Tael di Hong Kong, Tael di Singapore, Tael di Taiwan, Tical, Tola, Baht, Personalizzabile
Dimensioni (L x P x A) 354 x 230 x 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.93 in.
Lunghezza (sistema metrico) 354 mm
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 6.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 175 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Profondità (sistema imperiale) 13.93 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 7.7 in.
Profondità (sistema metrico) 354 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 195 mm
Peso (sistema imperiale) 10.8 lb.
Peso (sistema metrico) 4.9 kg
Requisiti elettrici AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Amperaggio AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Frequenza AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Calibrazione AutoCal™ - Automatica
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX)