Learn More
Motic™ Microscopio invertito AE2000
Progettato per lavori di routine in laboratorio o nella clinica, oltre che per svolgere ricerca in laboratori farmaceutici o università. Il microscopio invertito Motic™ AE2000 è in grado di soddisfare e superare le aspettative degli utenti.
Marca: Motic™ 1100103800043
2157.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 16.20000kg
Descrizione
- Testa binoculare/trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
- Oculari ad ampio campo visivo N-WF 10X/20mm con regolazione diottrica e conchiglie oculari in gomma
- Portaobiettivo quadruplo rivolto lateralmente
- Obiettivi acromatici CCIS Plan PL4X, LWD PL40X
- Obiettivi fase acromatici CCIS Plan PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- Condensatore ELWD N. A. 0.30
- Cursore di fase Ph1, BF
- Telescopio di centratura di fase
- Piano liscio con inserti in metallo e vetro
- Illuminazione alogena a 6 V/30 W con controllo dell'intensità e modalità di attesa
Specifica
45mm blue, green interference and neutral density filters with filter slider; Allen hexagonal key, vinyl dust cover, power cord | |
Inverted microscope | |
40X, 100X, 200X, 400X | |
Prodotto creato per l'ispezione di routine di cellule vive | |
6 V | |
20 mm | |
Alogeno | |
AE2000 |
6 V | |
ELWD condenser N.A. 0.30 | |
Planacromatico | |
Quadruplo rivolto lateralmente | |
2 years electrical / 5 years optical & mechanical parts | |
N-WF10X/20 mm | |
Testa binoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360° |