Learn More
Tocris Bioscience™ AEBSF
Broad spectrum, irreversible inhibitor of serine proteases
Marca:  Tocris Bioscience™ 5175/100
Codice prodotto. 18705698
  • 199.00€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
AEBSF is a broad spectrum, irreversible inhibitor of serine proteases. Also inhibits NADPH oxidase activation in vitro. Attenuates airway inflammation in a mouse model of airway allergy.
Specifica
Specifica
>98%
AEBSF
AEBSF
100 mg
239.69
For Research Use Only