Learn More
Axygen™ Puntali con filtro e barriera aerosol Axygen™
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera assemblati automaticamente. I puntali sterili con filtro per aerosol Axygen™ sono irradiati con fascio di elettroni per prevenire la degradazione del prodotto, e privi di additivi. Disponibili in una grande varietà di stili.
103.00€ - 880.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Colore | Trasparente |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen Free |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12746709
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
Da 15 a 1250 μl | Sterile | Barriera, tipo Matrix |
665.00€
pezzi 3456 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12571348
|
Axygen™
TF-100 |
Da 1 a 100 μl | Sterile | Barriera, universale |
880.00€
pezzi 10000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12673706
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
Da 100 a 1000 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
121.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11356084
|
Axygen™
TF-100-R-S |
Da 1 a 100 μl | Sì | Barriera, universale |
103.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11306144
|
Axygen™
TF-1000-R-S |
Da 100 a 1000 μl | Sì | Barriera, universale |
103.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12685876
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
Da 1 a 100 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
131.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11336144
|
Axygen™
TF-1200-C-R-S |
Da 100 a 1100 μl | Sterile | Barriera, universale |
152.00€
pezzi 1152 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12689595
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 - 200 μl | Sì | Barriera |
121.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11326064
|
Axygen™
TF-200-R-S |
Da 1 a 200 μl | Sì | Barriera, universale |
103.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12663826
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
Da 0.5 a 20 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
121.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11341904
|
Axygen™
TF-20-R-S |
Da 0.5 a 20 μl | Sì | Barriera, universale |
103.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12641656
|
Axygen™
TF-350-L-R-S |
Da 1 a 300 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
112.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11376074
|
Axygen™
TF-350-R-S |
Da 1 a 300 μl | Sterile | Barriera, universale |
106.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11304285
|
Axygen™
TF-420-L-R-S |
Da 0.5 a 20 μl | Sterile | Barriera; Maxymum Recovery |
122.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10068559
|
Axygen™
TF-420-R-S |
Da 0.5 a 20 μl | Sterile | Barriera |
520.00€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12675876
|
Axygen™
TF-50-L-R-S |
Da 0.5 a 50 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
123.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12673826
|
Axygen™
TF-50-R-S |
Da 0.5 a 50 μl | Sterile | Barriera, universale |
103.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12736729
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
Da 100 a 1000 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12776729
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
Da 1 a 100 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12575667
|
Axygen™
TF-1200-C-L-R-S |
Da 100 a 1100 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12776739
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
Da 0.5 a 20 μl | Sì | Barriera, Maxymum Recovery |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11350105
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
Da 15 a 1250 μl | Sterile | Barriera, tipo Matrix |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12736739
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 - 200 μl | Sì | Barriera |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
- Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
- Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
- Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
- I filtri in polietilene trasparente apirogeni sono privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
- Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
- Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
- Ampia gamma di tipi di puntale e di quantità di confezionamento:
- La tecnologia Maxymum Recovery™ offre un'eccellente precisione e impedisce lo spreco di preziosi campioni
- I puntali a foro ampio sono ideali per il pipettaggio di materiali viscosi, di DNA genomico e di colture cellulari delicate
Order Info
Disponibili nei formati in stock o in rack.
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi e pirogeni
Specifications
Filtered | |
Trasparente | |
Polipropilene |
Sì | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free |