Learn More
Eppendorf™ Aerosol-tight Caps for Round Buckets, S-4x400 Rotor
Suitable for containment of hazardous materials or solutions.
Marca: Eppendorf™ 5910700008
204.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for round buckets used in S-4x400 Rotor
- Provides containment of hazardous materials
Specifica
Round Buckets, S-4x400 Rotor | |
2 Caps |