Learn More
Eppendorf™ Aerosol-Tight Rotor Lids
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Aluminim construction
- Aerosol-tight
- Autoclavable for 20 min at 121°C
Specifica
Specifica
| Tipo | Aerosol-tight Lid |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FA–45-24-11 |
| Autoclavabile | Autoclavable (121°C for 20 min.) |