Learn More
Eppendorf™ Aerosol-Tight Rotor Lids
Codice prodotto. 10386842 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10386842
Marca: Eppendorf™ 5490025806
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Providing secure closure for a variety of Eppendorf rotors.
  • Aluminim construction
  • Aerosol-tight
  • Autoclavable for 20 min at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Aerosol-tight Lid
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) FA–45-30-11
Autoclavabile Autoclavable (121°C for 20 min.)