Learn More
Eppendorf™ Aerosol-tight Rotor FA-24x2
Eppendorf™ Aerosol-tight Rotor FA-24x2 is suitable for applications in the field of molecular and cell biology as well as protein biochemistry.
Marca: Eppendorf™ 5495500006
712.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rotor for Eppendorf Centrifuge 5425
- Max. capacity: 24 x 1.5/2.0mL tubes
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock™ lid
- Max. speed: 21,300 x g (15,060rpm)
Specifica
Aluminum | |
24 x 1.5/2 mL | |
Aerosol-tight QuickLock rotor lid | |
Aerosol-tight |
Fixed Angle Rotor | |
Eppendorf 5425 | |
24 |