Learn More
Beuta per filtrazione in vetro borosilicato Afora Fabrica™
Pyrex™ Borosilicate Glass Filter Flask is a key component used in the assembly of the Pyrex™ 47 mm Membrane Filtration System.
Marca: Pyrex 5810/4
179.65 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47700kg
Descrizione
- For use with 47 mm diameter membranes
- Borosilicate glass porosity grade 3 sintered disc to support membrane
- Suitable for use under vacuum with 40/38 cone
- Fully autoclavable
- Ideal for microbiology and preparation of HPLC solvents
Specifica
Conico | |
1000 mL | |
Vetro borosilicato | |
Sì |