Learn More
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents™
78.00€ - 343.62€
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Formula molecolare C12H18O9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10688973
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP1356-100
100 g Poly Bottle
78.00€
100g
10776644
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP1356-500
500 g Poly Bottle
343.62€
500g
Descrizione
Descrizione
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade)
Specifica
Identificatori chimici
9012-36-6
C12H18O9
Specifica
Agarose
Powder/Solid
Cream
0.15 max.
1200g/cm2min.
C12H18O9
Genetic Analysis
Broad Separation Range for DNA/RNA (500bp to 25kb)
9012-36-6
DNase free
34.5° to 37.5°C
DNase- and RNase-Free
306.12
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents™