Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
105.53€ - 151.76€
Specifica
Materiale o nome chimico | Agarose gel loading dye |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Nota nome | alkaline |
Concentrazione | 6X |
Informazioni di solubilità | Fully miscible in water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15464579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AB |
10 mL |
105.53€
10mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15474579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AC |
25 mL |
151.76€
25mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsAgarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
300mM sodium hydroxide, 6mM EDTA, 0.25% bromocresol green, 0.25% xylene cyanol FF and 18% Ficoll
Specifica
Agarose gel loading dye | |
alkaline | |
Fully miscible in water. |
Liquid | |
6X |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold
- Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine