Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, Ficoll-Based)
56.83€ - 95.20€
Specifica
Materiale o nome chimico | Agarose gel loading dye |
---|---|
Forma fisica | Viscous Liquid |
Nota nome | Ficoll based |
Concentrazione | 6X |
Numero MDL | MFCD00675058 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15475099
|
Thermo Scientific Chemicals
J62800.AB |
10 mL |
56.83€
10mL |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15485099
|
Thermo Scientific Chemicals
J62800.AC |
25 mL |
95.20€
25mL |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Agarose gel loading dye | |
Ficoll based | |
MFCD00675058 |
Viscous Liquid | |
6X |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold