Learn More
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™
37.50€ - 67.80€
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose gel loading dye
Forma fisica Liquid
Nota nome glycerol based, bromophenol free
Concentrazione 6X
Numero MDL MFCD00675058
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15430307
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63429.AC
25 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15440307
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63429.AD
50 mL
67.80€
50mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Agarose gel loading dye
glycerol based, bromophenol free
MFCD00675058
Liquid
6X
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold