Learn More
Agarose gel loading dye (6X), sucrose based, Thermo Scientific™
35.76€ - 64.40€
Specifica
Materiale o nome chimico | Agarose gel loading dye |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Nota nome | sucrose based |
Concentrazione | 6X |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15403119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60333.AC |
25 mL | N/A | ||||||
15413119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60333.AD |
50 mL |
64.40€
50mL |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Agarose gel loading dye | |
Liquid | |
sucrose based | |
6X |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold