Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
145.00€ - 307.00€
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15400637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J66704.14
25 g
145.00€
25g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15410637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J66704.22
100 g
307.00€
100g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • High gel strength allows gel formation at low concentrations
  • Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
Specifica
Identificatori chimici
9012-36-6
MFCD00081294
Specifica
Agarose
Powder
White
Hygroscopic; Moisture sensitive
high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
9012-36-6
MFCD00081294
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures