Learn More
Cytiva Terreno agarosio IEF
Per isoelettrofocalizzazione di grandi molecole. Il terreno agarosio IEF è la scelta ideale per numerose applicazioni IEF e metodi di rilevazione immunochimica.
Marca: Cytiva 17-0468-01
243.36 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperatura di gelificazione da 40 a 43°C
- Forza gel (Kobe) 1.5%, >1000
Specifica
Bianco | |
Isoelectric Focusing | |
Purificazione di proteine | |
10 g |
Agarosio IEF | |
Essiccato | |
Da 60° a 90 °C | |
20° to 25°C |