Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
77.40€ - 776.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10289590
|
Thermo Scientific Chemicals
400410250 |
25 g | Glass Bottle |
77.40€
25g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10186980
|
Thermo Scientific Chemicals
400411000 |
100 g | Glass Bottle |
247.00€
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10609263
|
Thermo Scientific Chemicals
400415000 |
500 g | Glass Bottle |
776.00€
500g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
9012-36-6 | |
MFCD00081294 |
Specifica
Agarose medium-low EEO | |
9012-36-6 | |
Cream to White | |
MFCD00081294 | |
>1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel) | |
Electrophoresis |
Fine Crystalline Powder | |
86.5°C to 89.5°C (1.5% gel) | |
0.05 to 0.13 | |
34.5° to 37.5°C (1.5% gel) | |
Authentic |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only