Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, for electrophoresis, (Mr ≤0.07)
152.49 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Agarose low EEO |
Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
Colore | White |
Quantità | 100 g |
Elettroendosmosi (EEO) | electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12 |
Temperatura di gelificazione | 40 to 43°C (1.5% sol.) |
Forza del gel | >1800g/cm2 (1.5% gel) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents |
Grado | Electrophoresis |