Learn More
Agarose (Medium-EEO/Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
Ideal alternative to polyacrylamide for serum protein electrophoresis. Immunoelectrophoresis. Electrophoresis of nucleic acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Agarose |
Nota nome | Medium-EEO |
Forma fisica | Powder/Solid |
CAS | 9012-36-6 |
Colore | Cream |
Quantità | 100 g |
DNasi | DNase free |
Elettroendosmosi (EEO) | 0.16 to 0.19 |
Formula molecolare | C12H18O9 |
Temperatura di gelificazione | 34.5° to 37.5°C |