Learn More
Cytiva Agarose NA Media
Agarosio altamente purificato per la separazione di acidi nucleici da utilizzare come substrati per enzimi. Il terreno agarosio NA CytivaTM con elettroendosmosi (EEO) bassa è consigliato per la maggior parte delle applicazioni relative a DNA/RNA.
Marca:  Cytiva 17-0554-02
347.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11534925
  • 403.00€ / 100g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gelling temp 34 to 37°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Agarose NA has been prepared to give the optimal combination of these properties: Reliable separation of nucleic acids; low inhibition of enzyme activity on recovered material; and high gel strength.
Agarose
Applicazioni relative a DNA/RNA
Da 60° a 90 °C
Bianco
Solido
Agarosio
100 g