Learn More
Agarose (Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10367033
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10367033
Marca: Fisher BioReagents BP16425
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Agarose (Protein Electrophoresis Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Formula molecolare C12H18O9
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Forma fisica Powder/Solid
Colore Cream
Quantità 25 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) 0.1 max.
Temperatura di gelificazione 34° to 45°C
Forza del gel 800g/cm2min.
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Peso formulazione 306.12
Grado Protein Electrophoresis