Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
31.05€ - 77.80€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17879054
|
Brady™
174151 |
30 ft. x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
31.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17841529
|
Brady™
173263 |
30 ft. x 1.9 in. | M710, BMP71 |
77.80€
1 rotolo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17828274
|
Brady™
174155 |
30 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
37.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878304
|
Brady™
174165 |
30 ft. x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
40.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17838944
|
Brady™
174116 |
30 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
46.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17808234
|
Brady™
173292 |
30 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
75.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17848884
|
Brady™
173224 |
30 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
53.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Consigliato per uso interno
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
30 Feet | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
30 ft. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
9.14 m |