Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17879024
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 1.9 in.
0.375 x 0.825 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 0.9 in.
0.75 x 0.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.375 in.
1 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1 x 1.9 in.
1 x 4 in.
1.25 x 1.5 in.
1.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
1.5 x 1 in.
2.5 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
63.5 mm
Forma:
Rectangle
Square
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 750
Product Code. 17879024
Brand: Brady™ 173415
Only null left
Add to basket
Add to basket
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 1 x 0.375 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-16-499