Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
Marca: Brady™ 174575
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
- Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Consigliato per uso interno
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
M7-21-499 | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
100 Labels | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
2.5 x 1 in. | |
1 in. | |
63.5 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
2.5 in. | |
25.4 mm |