Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17801799
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 48.26 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 280
Codice prodotto. 17801799
Marca: Brady™ 170874
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le etichette in poliestere trasparenti B-432, che mostrano il colore della superficie su cui sono applicate intorno al testo dell’etichetta stampata, è possibile identificare schede elettroniche, quadri e apparecchiature. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Versatili: ideali per componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari
  • Durevoli: realizzate in robusto poliestere trasparente resistente ad agenti chimici, olio, acqua e temperature estreme
  • Adesive: con adesivo acrilico permanente, eccellente per superfici lisce e ruvide
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA Accepted
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Transparent, Clear
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling;Warehouse marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantità 100
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 48.26 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.9 in
Altezza (sistema metrico) 48.26 mm
Alternate Part Number M5-78-432-CL-BK