Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17841809
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 4.88 m (L)
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
19.05 mm (W) x 4.88 m (L)
20.96 mm (W) x 9.53 mm (H)
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 4.88 m (L)
38.10 mm (W) x 31.75 mm (H)
38.10 mm (W) x 4.88 m (L)
48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
9.53 mm (W) x 4.88 m (L)
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 220
Codice prodotto. 17841809
Marca: Brady™ 170929
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
  • Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
  • Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
  • Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling;Electrical labelling;General identification;Warehouse marking;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantità 200
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 22.86 mm (W) x 12.70 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number M5-84-499