Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 4.88 m (L)
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
19.05 mm (W) x 4.88 m (L)
20.96 mm (W) x 9.53 mm (H)
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 4.88 m (L)
38.10 mm (W) x 31.75 mm (H)
38.10 mm (W) x 4.88 m (L)
48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
9.53 mm (W) x 4.88 m (L)
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 220
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
- Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
- Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Nylon Cloth |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Vedi altri risultati |