Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
Marca:  Brady™ 170802
47.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17900750
  • 50.80€ / pezzi 220
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
  • Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
  • Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Permanent Acrylic
Matte
Nylon Cloth
Non-sterile
BMP41, BMP51, M511
-40°F to +194°F
0.375 x 0.825 in.
0.825 in.
M4-130-499
Black on White
Die-cut
Labels
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
220 Labels/Cartridge
0.0065 in.
0.375 in.
2.1 cm