Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
55.55€ - 131.21€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17818434
|
Brady™
173300 |
0.375 in. | 0.375 x 1 in. | M710, BMP71 | 9.53 mm |
107.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17858414
|
Brady™
174378 |
0.375 in. | 0.375 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm |
115.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17898274
|
Brady™
174077 |
0.375 in. | 0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
55.55€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17821669
|
Brady™
173710 |
0.5 in. | 0.5 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
131.21€
500 rotoli |
Spedizione stimata: 31-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Consigliato per uso interno
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. |